Learn More
trans-1,2-dichloroéthène dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-1,2-Dichloroethene |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 156-60-5 |
| Formule moléculaire | C2H2Cl2 |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Numéro MDL | MFCD00062942 |
| Clé InChI | KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N |
| SMILES | Cl\C=C\Cl |
| Nom IUPAC | (1E)-1,2-dichloroéthène |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Afficher plus |