Learn More
trans-1,2-dichloroéthène dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12985384 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12985384 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12985384 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P818760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Dichloroethene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 156-60-5
Formule moléculaire C2H2Cl2
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00062942
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
SMILES Cl\C=C\Cl
Nom IUPAC (1E)-1,2-dichloroéthène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
CID PubChem 638186
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:29027