Learn More
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12990344 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12990344 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12990344 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P857240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphate
Conditionnement Ampoule
CAS 115-86-6
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C18H15O4P
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00003031
Clé InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC triphenyl phosphate
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 326.29
CID PubChem 8289
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35033