Learn More
Chlorure de vinyle dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12962974 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12962974 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12962974 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P857610
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylchloride (C2H3CL)
Conditionnement Ampoule
CAS 75-01-4
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H3Cl
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C=CCl
Nom IUPAC chloroéthène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 62.496
CID PubChem 6338
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:28509
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylchloride [CAS:75-01-4] 10 ug/ml in Methanol (P857610)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol