Learn More
Métachloridine, LoGiCal
Code produit 30457545
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457545 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457545 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3141.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metachloridine
CAS 565-36-6
Noms d’analytes ou de composants Metachloridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H9 Cl N4 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenesulfonamide, 3-amino-N-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-, Metanilamide, N1-(5-chloro-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(m-Aminobenzenesulfonamido)-5-chloropyrimidine, 2-Metanilamido-5-chloropyrimidine, Metachloridine, NSC 34646, SN 11437
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-18(16,17)9-3-1-2-8(12)4-9/h1-6H,12H2,(H,13,14,15)
Type de solution Neat
SMILES Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ncc(Cl)cn2
Nom IUPAC 3-amino-N-(5-chloropyrimidin-2-yl)benzènesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 284.72
Quantité 5 mg
Poids de la formule 284.0135 g/mol