Learn More
Chlorhydrate de métacycline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30328099
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30328099 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30328099 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14917000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methacycline Hydrochloride
CAS 3963-95-9
Noms d’analytes ou de composants Methacycline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H22 N2 O8 . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methyleneoxytetracycline monohydrochloride, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline chlorohydrate, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Methyleneoxytetracycline hydrochloride, Adriamicina, Ciclobiotic, Germiciclin, Londomycin, Metacyclin hydrochloride, Metacycline hydrochloride, Metadomus, Methacycline hydrochloride, Methacycline monohydrochloride, Metilenbiotic, Optimycin, Physiomycine, Rindex, Doxycycline Monohydrate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxycycline Hyclate Impurity B as Hydrochloride, Doxycycline Impurity B as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C22H22N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31);1H/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,10,12,12a-pentahidroxi-6-metilideno-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 478.88
Quantité 1 mL
Poids de la formule 478,1143 g/mol