Learn More
Norme relative aux additifs métalliques, MA3 : Ca @ 5000; P, Zn à 1600 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme relative aux additifs métalliques, MA3 : Ca @ 5000; P, Zn à 1600 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Quantité | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 1601 μg/g/Zinc 1603 μg/g/Calcium 5000 μg/g |