Learn More
Norme relative aux additifs métalliques, MA3 : Ca @ 5000; P, Zn à 1600 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17992216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
200 g
400 g
Conditionnement:
100g
200g
400g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992216 200 g 200g
17944396 400 g 400g
17901726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992216 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMA3200G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme relative aux additifs métalliques, MA3 : Ca @ 5000; P, Zn à 1600 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus/Zinc/Calcium
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus/Zinc/Calcium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Quantité 200 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 1600 μg/g/Zinc 1600 μg/g/Calcium 5000 μg/g