Learn More
Norme relative aux additifs métalliques, MA5 : Ba, Ca, Mg, P, Zn à 3000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17983326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
200 g
Conditionnement:
100g
200g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983326 50 g 50g
17921356 100 g 100g
17912646 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983326 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMA5300050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme relative aux additifs métalliques, MA5 : Ba, Ca, Mg, P, Zn à 3000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Quantité 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 3000 μg/g/Calcium 3000 μg/g/Magnesium 3000 μg/g/Phosphorus 3000 μg/g/Zinc 3000 μg/g