Learn More
Norme relative aux additifs métalliques, MA5 : Ba, Ca, Mg, P, Zn à 900 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17970486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
200 g
400 g
Conditionnement:
100g
200g
400g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970486 50 g 50g
17964396 100 g 100g
17914316 400 g 400g
17972836 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17970486 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMA590050G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme relative aux additifs métalliques, MA5 : Ba, Ca, Mg, P, Zn à 900 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Quantité 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g