Learn More
Norme relative aux additifs métalliques, MA6 : B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme relative aux additifs métalliques, MA6 : B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Huile hydrocarbure à 75 cSt |
| Quantité | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 900 μg/g/Boron 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g |