Learn More
Gravis Bouchons à vis en métal
Click to view available options
Filetage (métrique):
27 mm
Conditionnement:
12 pièces
Description
- De couleur blanche
- Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
| Matériau | Métal |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Quantité | 12Pack |
| Filetage (métrique) | 27 mm |
| Finition de col | 27 mm |
| Type de produit | Bouchon |
| Diamètre (métrique) | 82 mm |