Learn More
SI Analytics™ Électrodes combinées en métal ScienceLine
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Modèle:
AgCl 62
Pt 61
Pt 62
Pt 6280
Longueur (métrique):
120mm
120 mm
170 mm
Jonction:
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrode combinée en métal avec tête de fiche et câble fixe
- À utiliser pour déterminer la valeur acide et l’halogénure (principalement le chlorure)
- Pour déterminer l’indice d’iode, la valeur de peroxyde et les titrations générales de redox
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête |
| Jonction | Membrane en céramique |
| Matériau | Verre |
| Type | Électrode combinée en métal |
| Référence interne | Silamid™ |
| Modèle | Pt 6280 |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |