Learn More
Chemsplash Casquette de balai détectable par détecteur de métaux - Double élastique
Code produit 30058390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
21 po
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058390 21 po 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058390 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 3489
Expédition estimée: 18-12-2026
La casquette Mob Cap détectable par détecteur de métaux est fabriquée en polypropylène bleu non tissé et comporte une bande métallique sur le dessus, pour une utilisation avec un détecteur de métaux lors de l'étape d'emballage.
Bonnet de nuit en polypropylène
  • Bande détectable par détecteur de métaux pour l'industrie alimentaire
  • 21 in Capacité
  • Coutures doubles
  • Sans PFAS
Description : La casquette Mob Cap détectable par détecteur de métaux est fabriquée en polypropylène bleu non tissé, avec une bande métallique sur le dessus pour une utilisation avec un détecteur de métaux lors de la phase d'emballage. Dotée de doubles coutures pour plus de solidité, cette casquette de 53 cm (21 in) possède un bord élastique pour un ajustement confortable et sûr. Il convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire.
Spécification
Type de produit Charlottes
Dimensions 21 po
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Sans latex Oui