Learn More
Lauda™ Tuyau d’isolation
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox.
- Grande résistance à la chaleur
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -10°C à +100°C |
| Type | Tubulure d’isolation |
| Longueur (métrique) | 100 cm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido