Learn More
Lauda™ Tuyau d’isolation
Code produit. 10001312
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10001312
Marque: Lauda™ LZM 041
Matériau : Métal
  • En acier inox.
  • Grande résistance à la chaleur
Spécification
Gamme de températures -10°C à +100°C
Type Tubulure d’isolation
Longueur (métrique) 100 cm
Diamètre (métrique) intérieur 10 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado