Learn More
MP Biomedicals™ Tube de lyse métallique, 2 ml, avec Cylindre de broyage 0,75 x 0,5 po.
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Ce tube de matrice de lyse en acier inoxydable avec boulet de broyage est parfaitement adapté au broyage, à la lyse et à l’homogénéisation d’échantillons résistants. Construits à partir de 308 SS, ces tubes et boulets de broyage sont assez robustes pour résister aux problèmes mécaniques les plus exigeants, pouvant fissurer les tubes thermoplastiques traditionnels. Les tubes sont usinés à partir de billettes de qualité supérieure. Ils offrent une résistance supérieure aux méthodes de production moins onéreuses telles que les tubes en aluminium à rainures profondes. Le fond conique à angle oblique constitue une meilleure surface d’impact que les fonds arrondis des tubes avec rainures profondes. Le bouchon fileté en acier inoxydable constitue une fermeture étanche sans alternatives privatives d’énergie telles que les bouchons à bride vissable en plastique ou les bouchons en caoutchouc. Un joint torique en téflon prévient les fuites et peut être nettoyé avec un détergent et/ou un autoclavage, ou être entièrement remplacé entre les échantillons. Le moletage usiné sur le bouchon constitue une prise ferme facilitant l’ouverture et la fermeture.
Les types d’échantillons sont les suivants :
- Graines dures telles que le maïs séché, le soja, le blé, la tomate et le chili
- Bois, écorce, racines, griffes animales et sabots
- Os, dents, cheveux, ongles et substrats non biologiques
- Tissus durs, os, cartilage, peau
- Substances non biologiques, roches et minéraux, plastiques et composites, cartes de circuits imprimés, bois et matériaux de construction
Notes d’application
Le broyage à sec d’échantillons durs ou très durs dans lesquels la chaleur générée peut endommager les tubes en plastique. Broyage à sec cryogénique où les températures les plus froides (glace sèche ou azote liquide) peuvent endommager les tubes en plastique. Broyage ou réduction en poudre d’échantillons non biologiques où la contamination du plastique est préoccupante. Traitement des échantillons avec des solvants ou des produits chimiques incompatibles avec du plastique.
Énoncé d’utilisation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Stainless Steel |
| Type d’échantillon | Seeds, Wood, Bark, Roots, Bone, Teeth, Tissues, Cartilage, Rocks, Minerals, Plastics, Composites |
| Comprend | Cylindre de broyage 0,75 x 0,5 po |
| Type de produit | Tube de lyse métallique |
| Quantité | 6 Paquets |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.