Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure à vide métallique avec petites brides KF
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10
16
25
DN 40
Longueur totale (métrique):
25 cm
250 mm
50 cm
50 cm
75 cm
100 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inox
- Disponible dans un large éventail de tailles et de longueurs
Spécification
Spécification
| Description | Rayon de courbure unique de 65 |
| Diamètre (métrique) interne | 40 mm |
| Matériau | Métal |
| Longueur totale (métrique) | 100 cm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | DN 40 |
| Type de produit | Tubulures à vide |