Learn More
VACUUBRAND™ Tubulure à vide métallique avec petites brides KF
Code produit. 10025301 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10
16
25
DN 40
Longueur totale (métrique):
25 cm
250 mm
50 cm
50 cm
75 cm
100 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10025301
Marque: VACUUBRAND™ 20673315
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une option de connexion durable pour le laboratoire qui offre tout de même de la flexibilité.
  • En acier inox
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de longueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rayon de courbure unique de 19
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau Métal
Longueur totale (métrique) 50 cm
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 10
Type de produit Tubulures à vide