Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester métallisé MetaLabel™ B-428
Code produit. 11711745
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1,5 x 0,5 po (l x H)
1 x 0,275 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
2,75 x 1,25 po (l x H)
2 x 1 po (l x H)
3 x 1 po (l x H)
4 x 1,9 po (l x H)
Quantité:
100/Bte
1000/Bte
500/rouleau
5000/rouleau
750/rouleau
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11711745
Marque: Brady™ 114738
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester métallisé Brady B-428 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Gris clair
Finition Mat
Matériau Polyester métallisé (B-428)
Type de produit Étiquette de suivi des biens
À utiliser avec (application) Suivi des biens, plaques signalétiques, identification à usage général
À utiliser avec (équipement) Imprimante BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 750/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1 x 0,275 po (l x H)
Dimensions (métrique) 25,4 x 7 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) –70°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0,112 mm
Répétition verticale (métrique) 10,16 mm
Dimensions (LxW) 6,99 x 25,40 mm
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) 6,99 mm