Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Code produit. 11539443
Click to view available options
Dimensions (métrique):
25,4 x 9,52 mm (l x H)
38,1 x 19,05 mm (l x H)
38,1 x 12,7 mm (l x H)
50,8 x 12,7 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
6,35 x 25,4 mm (l x H)
l x H : 101,6 mm x 50,8 mm
l x H : 101,6 mm x 91,4 m
l x H : 50,8 mm x 91,4 m
l x H : 69,85 mm x 31,75 mm
l x H : 76,2 mm x 25,4 mm
l x H : 76,2 mm x 50,8 mm
l x H : 76,2 mm x 91,4 m
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11539443
Marque: Brady™ 104196
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes non métalliques métallisées Brady™ de série MetaLabel™ sont en polyester non métallique métallisé.
  • Available in various sizes
  • Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Specifications
Certifications/Conformité Homologuées UL ; homologuées cUL
Description Thermal Transfer Printable Labels
Type d’adhésif Permanent Rubber
Revêtement None
Couleur Light Gray
Finition Satin
Format Roll
Matériau Polyester (B-480)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300, IP600
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-106-480
Nb par paquet 1 Label(s) / Roll
Quantité 1 Ea.
Forme Rectangle
Dimensions 50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
Dimensions (métrique) l x H : 50,8 mm x 91,4 m
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
Longueur (impériale) 300 ft.
Longueur (métrique) 91.44 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (métrique) 91.4 m
Alternate Part Number THT-106-480