Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Click to view available options
Dimensions (métrique):
25,4 x 9,52 mm (l x H)
38,1 x 19,05 mm (l x H)
38,1 x 12,7 mm (l x H)
50,8 x 12,7 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
6,35 x 25,4 mm (l x H)
l x H : 101,6 mm x 50,8 mm
l x H : 101,6 mm x 91,4 m
l x H : 50,8 mm x 91,4 m
l x H : 69,85 mm x 31,75 mm
l x H : 76,2 mm x 25,4 mm
l x H : 76,2 mm x 50,8 mm
l x H : 76,2 mm x 91,4 m
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Available in various sizes
- Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologuées UL ; homologuées cUL |
| Description | Thermal Transfer Printable Labels |
| Type d’adhésif | Permanent Rubber |
| Revêtement | None |
| Couleur | Light Gray |
| Finition | Satin |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyester (B-480) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |