Learn More
Brady™ MetaLabel™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-434
Solution d'identification pour les équipements électriques. Brady™ MetaLabel™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique de la série B-434 sont idéales pour presque toutes les applications de plaques signalétiques.
Marque:  Brady™ 030284
Code produit. 11548184
  • 274.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Fabriqué en polyester métallisé
  • Pour l'impression à la demande de plaques signalétiques sérialisées, éliminant le délai nécessaire à l'achat d'étiquettes pré-imprimées
Spécification
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique permanent
Brillant
Polyester métallisé (B-434)
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des actifs, plaques signalétiques et identification à usage général
1
THT-19-434-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F à 266 °F
0,004 in
53.98 mm
3 in
76.20 mm
50.8 mm
Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200
Argent
Rouler
Transfert thermique
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
-70°C
1000 étiquettes par rouleau
Rectangle
76,2 x 50,8 mm (l x H)
-40°C à +90°C
0.102 mm
50.80 x 76.20 mm
76.2 mm
2 in
THT-19-434-1