Learn More
Brady™ MetaLabel™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-434
Solution d'identification pour les équipements électriques. Brady™ MetaLabel™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique de la série B-434 sont idéales pour presque toutes les applications de plaques signalétiques.
274.00€ - 650.16€
Specifications
| Certifications/Conformité | Certification UL ; Homologation CSA |
|---|---|
| Description | Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200 |
| Couleur | Argent |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Product Code | Brand | Dimensions (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Dimensions (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11528184
|
Brady™
030282 |
50,8 x 25,4 mm (l x H) |
430.00€
1 rouleaux |
Expédition estimée: 04-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11538184
|
Brady™
030283 |
76,2 x 25,4 mm (l x H) |
410.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11548184
|
Brady™
030284 |
76,2 x 50,8 mm (l x H) |
274.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11558184
|
Brady™
030285 |
l x H : 76,2 mm x 191,4 m |
420.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11568184
|
Brady™
030286 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) |
645.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11508184
|
Brady™
030280 |
25,4 x 12,7 mm (l x H) |
429.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11578184
|
Brady™
030287 |
101,6 x 50,8 mm (l x H) |
315.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11518184
|
Brady™
030281 |
38,1 x 19,05 mm (l x H) |
675.00€ 650.16€ / 1 rouleaux Économisez 24.84€ 3% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Fabriqué en polyester métallisé
- Pour l'impression à la demande de plaques signalétiques sérialisées, éliminant le délai nécessaire à l'achat d'étiquettes pré-imprimées
Specifications
| Certification UL ; Homologation CSA | |
| Argent | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500 | |
| Rectangle | |
| -40°C à +90°C | |
| 0.102 mm |
| Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200 | |
| Transfert thermique | |
| Suivi des actifs, plaques signalétiques et identification à usage général | |
| -70°C | |
| -94 °F à 266 °F | |
| 0,004 in |