Learn More
Brady™ MetaLabel™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-434
Solution d'identification pour les équipements électriques. Brady™ MetaLabel™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique de la série B-434 sont idéales pour presque toutes les applications de plaques signalétiques.
Marque:  Brady™ 030285
Code produit. 11558184
  • 420.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Fabriqué en polyester métallisé
  • Pour l'impression à la demande de plaques signalétiques sérialisées, éliminant le délai nécessaire à l'achat d'étiquettes pré-imprimées
Spécification
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique permanent
Brillant
Polyester métallisé (B-434)
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des actifs, plaques signalétiques et identification à usage général
1
THT-21-434
1 de chaque
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F à 266 °F
0,004 in
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m
Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200
Argent
Rouler
Transfert thermique
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
-70°C
1 étiquette/rouleau
Rectangle
l x H : 76,2 mm x 191,4 m
-40°C à +90°C
0.102 mm
300 ft.
3 in
76.20 mm
THT-21-434