Learn More
Brady™ MetaLabel™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-434
Solution d'identification pour les équipements électriques. Brady™ MetaLabel™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique de la série B-434 sont idéales pour presque toutes les applications de plaques signalétiques.
Marque:  Brady™ 030286
Code produit. 11568184
  • 645.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Fabriqué en polyester métallisé
  • Pour l'impression à la demande de plaques signalétiques sérialisées, éliminant le délai nécessaire à l'achat d'étiquettes pré-imprimées
Spécification
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique permanent
Brillant
Polyester métallisé (B-434)
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des actifs, plaques signalétiques et identification à usage général
41.91 mm
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
38,1 x 12,7 mm (l x H)
-40°C à +90°C
0.102 mm
12.70 x 38.10 mm
38.1 mm
0,5 in
THT-37-434-10
Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200
Argent
Rouler
Transfert thermique
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
2
THT-37-434-10
10,000/Pk.
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F à 266 °F
0,004 in
15.24 mm
1,5 in
38.10 mm
12.7 mm