Learn More
Brady™ MetaLabel™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-434
Solution d'identification pour les équipements électriques. Brady™ MetaLabel™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique de la série B-434 sont idéales pour presque toutes les applications de plaques signalétiques.
Marque: Brady™ 030287
Description
- Fabriqué en polyester métallisé
- Pour l'impression à la demande de plaques signalétiques sérialisées, éliminant le délai nécessaire à l'achat d'étiquettes pré-imprimées
Spécification
| Certification UL ; Homologation CSA | |
| Acrylique permanent | |
| Brillant | |
| Polyester métallisé (B-434) | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| Suivi des actifs, plaques signalétiques et identification à usage général | |
| 1 | |
| THT-55-434-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F à 266 °F | |
| 0,004 in | |
| 53.98 mm | |
| 4 in | |
| 101.60 mm | |
| 50.8 mm |
| Série de rubans recommandée : R4800 ; R4900; R6000; R6200 | |
| Argent | |
| Rouler | |
| Transfert thermique | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500 | |
| -70°C | |
| 1000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| 101,6 x 50,8 mm (l x H) | |
| -40°C à +90°C | |
| 0.102 mm | |
| 50.8 x 101.60 mm | |
| 101.60 mm | |
| 2 in | |
| THT-55-434-1 |