Learn More
Solution de mélange d’analytes cible de paraben, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 67-64-1 |
| Densité | 0.79 g/cm3 |
| Point d’éclair | -17°C |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 55°C to 57°C |
| Industry Type | PARABÈNES |
| Quantité | 1 ml |
| Qualité | Étalon analytique |