Learn More
Métaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478156 250 g 250g
11468156 50 g 50g
11458156 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15292.30
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-62-3
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.212
Numéro MDL MFCD00071549
Clé InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
CID PubChem 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxocane
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaldehyde
Point de fusion 192°C to 196°C (sublimation)
Point d’éclair 55°C (131°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1332
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5923
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%