Learn More
Métaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637621 5 g Flacon en verre 5g
10647621 250 g Flacon en plastique 250g
10371034 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271860050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-62-3
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00071549
Clé InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
CID PubChem 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxocane
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaldehyde
Note relative au nom 99%
Point de fusion 246.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CHO)4
Quantité 5 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Point de sublimation 0112.0°C
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.