Learn More
Brady™ Étiquettes d’évidence pour autosurveillance en polyester métallisé MiniMark™
Code produit. p-8001582
Click to view available options
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
Hauteur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11751795
Marque: Brady™ 710109
Metalized MiniMark™ Polyester Tamper Evident Labels for secure identification that indicates if it has been tampered with. B-438 tape leaves a checkerboard footprint if removed and a checkerboard also appears on top surface of label to prevent label re-use.
  • Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, directive 2002/95/CE
Description Étiquettes inviolables MiniMark
Type d’adhésif Acrylique, Inviolable
Revêtement None
Couleur Argent
Affichage Blank
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Inviolabilité
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant des performances élevées et des preuves de retrait de l’étiquette
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1225 Labels/Box
Quantité 1225/Bte
Dimensions (métrique) 76,2 x 25,4 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to +104°F
Plage de températures (métrique) –40°C à +40°C
Résistance à la traction 56 lb/po (981 N/100 mm), 117 %, 60 lb/po (1051 N/100 mm), 90 %
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0,021 mm
Répétition verticale (métrique) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 76,20 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Alternate Part Number MNK-THT-18-438