Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester gris métallisé mat
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,275 x 1 po
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1,25 x 2,75 po
1,9 x 3 in
1,9 x 4 po
2,75 x 1,25 po
2 x 1 in
50 pi x 0,5 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Hauteur (métrique):
6,99 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
48,26 mm
50,8 mm
69,85 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
750 pièces
Description
- Les étiquettes en polyester métallisé (B-428) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
- Finition gris clair mat de qualité supérieure
- Étiquettes conçues pour résister à de nombreux solvants et à des températures variables lorsqu'elles sont appliquées sur différentes surfaces
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | Gray |
| Finition | Matte |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |