Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester gris métallisé mat
Code produit. 17879134
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,275 x 1 po
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1,25 x 2,75 po
1,9 x 3 in
1,9 x 4 po
2,75 x 1,25 po
2 x 1 in
50 pi x 0,5 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
750 pièces
Hauteur (métrique):
6,99 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
48,26 mm
50,8 mm
69,85 mm
Code produit. 17879134
Marque: Brady™ 173227
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester métallisé (B-428) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
  • Les étiquettes en polyester métallisé (B-428) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
  • Finition gris clair mat de qualité supérieure
  • Étiquettes conçues pour résister à de nombreux solvants et à des températures variables lorsqu'elles sont appliquées sur différentes surfaces
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Gray
Finition Matte
Format Continue
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +248°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.0047 in.
Épaisseur (métrique) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 0,5 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-428