Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour pipettes rondes Metalware Range™
Code produit. 11739172 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
407 mm
457 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11739172
Marque: Nickel Electro™ 6001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gardez les pipettes stériles avec des boîtes de stérilisation. Boîtes de stérilisation en aluminium pour pipettes rondes Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
  • Profilé rond en aluminium avec couvercle
  • Stérilisation à la vapeur possible jusqu’à 120 °C.
  • Peuvent résister à des chaleurs sèches pouvant atteindre 180 °C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 407 x 64 mm
Matériau Aluminium, Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Quantité À l’unité
Poids (métrique) 0,33 kg
Longueur (métrique) 407 mm
Type Boîte de stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave