Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour sections carrées Metalware Range™
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Boîtes de pipettes carrées populaires avec tampons de silicone moulé permanent dans le couvercle et la base
- Réduit le risque d’endommager les pointes des pipettes pendant le transport et la stérilisation
- En aluminium
- Peuvent être stérilisées jusqu’à 120 °C ou résister à des températures de chaleur sèche jusqu’à 180 °C
- Équipées de tampons en silicone dans le couvercle et la base pour réduire les risques d’endommager les pointes des pipettes lors de la stérilisation ou du transport.
- Peuvent être stérilisées par autoclave ou par chaleur sèche
- La finition naturelle sur la surface permet un marquage pratique et une préhension en toute sécurité pendant la manipulation
- Fabriquées dans un matériau important qui garantit que la pipette peut résister à l’écrasement en protégeant les pipettes en verre de se casser
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | À l’unité |
| Poids (métrique) | 0,413 kg |
| Longueur (métrique) | 215 mm |
| Type | Boîte de stérilisation |