Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour sections carrées Metalware Range™
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les boîtes carrées de pipettes populaires avec des patins en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les bases réduisent le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation. En aluminium ou acier inoxydable, elles peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résistent à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Aluminium, Acier inoxydable |
| Quantité | À l’unité |
| Poids (métrique) | 0,65 kg |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Type | Boîte de stérilisation |