Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation en aluminium pour sections carrées Metalware Range™
Code produit. p-8013881 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11397404
Marque: Nickel Electro™ 6700
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en aluminium, ces boîtes de stérilisation pour sections carrées sont équipées de tampons en silicone dans le couvercle et la base, ce qui réduit les risques de détérioration des pointes de pipettes lors de leur stérilisation ou de leur transport.
  • Boîtes de pipettes carrées populaires avec tampons de silicone moulé permanent dans le couvercle et la base
  • Réduit le risque d’endommager les pointes des pipettes pendant le transport et la stérilisation
  • En aluminium
  • Peuvent être stérilisées jusqu’à 120 °C ou résister à des températures de chaleur sèche jusqu’à 180 °C
  • Équipées de tampons en silicone dans le couvercle et la base pour réduire les risques d’endommager les pointes des pipettes lors de la stérilisation ou du transport.
  • Peuvent être stérilisées par autoclave ou par chaleur sèche
  • La finition naturelle sur la surface permet un marquage pratique et une préhension en toute sécurité pendant la manipulation
  • Fabriquées dans un matériau important qui garantit que la pipette peut résister à l’écrasement en protégeant les pipettes en verre de se casser
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Aluminium
Quantité À l’unité
Poids (métrique) 0,413 kg
Longueur (métrique) 215 mm
Type Boîte de stérilisation