Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes carrées en acier inox Metalware Range™
Tous les produits Nickel-Electro ProduitsDescription
- Profilé carré en acier inox
- Avec couvercle
- La forme carrée l’empêche de rouler sur la paillasse
- Silicone dans le couvercle et la base
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions (L x l) | 300 x 50 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | À l’unité |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Type | Boîte de stérilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |