Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation carrées en acier inox pour pipettes Metalware Range™
Tous les produits Nickel-Electro ProduitsDescription
Les boîtes carrées de pipettes populaires avec des patins en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les bases réduisent le risque d’endommager les pipettes pendant le transport et la stérilisation.
- En acier inox.
- Stérilisation à la vapeur possible à 120 °C.
- Résiste à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
- La conception en carré permet un empilement facile pour une utilisation efficace de l'espace et empêche les boîtes de conserve de rouler hors de la paillasse.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Boîte pour pipettes carrée |
| Comprend | Tampons en caoutchouc de silicone moulé permanent dans les couvercles et les fonds |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 70 x 290 mm |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Largeur (métrique) | 70 mm |
| Hauteur (métrique) | 290 mm |
| Poids (métrique) | 1 kg |