Learn More
Acide métaphosphorique, 39 à 43 %, bal. NaPO{3} (stabilisateur), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409986 100 g 100g
11419986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20932.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Solubilité
Soluble dans l’alcool.
Remarques
Forme : Morceaux.Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes, le nitrométhane et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaphosphoric acid
Densité 2,2
Sensibilité Hygroscopique
Notes de pourcentage du dosage bal. NaPO3 (stabilisateur)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,7345
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol.
Poids de la formule 79.98
Pourcentage de pureté 39 to 43%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid,Metaphosphoric acid