Learn More
Acide métaphosphorique, 39 à 43 %, bal. NaPO{3} (stabilisateur), Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Solubilité
Soluble dans l’alcool.
Remarques
Forme : Morceaux.Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes, le nitrométhane et les métaux.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metaphosphoric Acid |
| Densité | 2,2 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Notes de pourcentage du dosage | bal. NaPO3 (stabilisateur) |
| Numéro UN | UN3260 |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 14,7345 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 79.98 |
| Pourcentage de pureté | 39 to 43% |
Sécurité et traitement
- Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid