Learn More
Acide métaphosphorique, ACS, 33,5 à 36,5 %, bal. NaPO{3} (stabilisateur), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377578 500 g 500g
11357578 10 g 10g
11367578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033267.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Aspect White crystalline
Nom chimique ou matériau Metaphosphoric Acid
Couleur Blanc
Densité 2.2 g/cm3 at 20&de g;C
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN 3260
Quantité 500 g
Forme physique Cristalline
Informations sur la solubilité Decomposes in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 79.98
Qualité ACS