Learn More
Acide métaphosphorique, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10141670 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10141670 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141670 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/3851/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    264.00€ / 500g
    Économisez 101.00€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
HO3P, numéro CAS -37267-86-4, unii-mtk99r3uv0,, groupe x-phosphate, acide m-phosphorique, acide métaphosphorique hpo3, acide méta-phosphorique, acide phosphénique, acide métaphosphorique, phosphonate 1-, hydrogénphosphonate, phosphonate d’hydrogène, 500 g, incolore, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200°C, 11351, 79.979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 2
Couleur Incolore
CAS 37267-86-0
Point de fusion 200 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Formule moléculaire HO3P
Forme physique Solide
Numéro MDL 11351
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
CID PubChem 3084658
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaphosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.