Learn More
Acide métaphosphorique, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115040 500 g Flacon en verre 500g
10105040 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10115040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    227.00€ / 500g
    Économisez 19.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide métaphosphorique, 40 à 46 % (HPO3), HO3P, numéro CAS 37267-86-0, 50813-16-6, hydrogénphosphonate, acide métaphosphorique, acide méta-phosphorique, phosphonate d’hydrogène, acide phosphénique, acide m-phosphorique, acide métaphosphorique hpo3, phosphonate 1-, groupe phosphate-x, unii-mtk99r3uv0, 500 g, 5 ppm max.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Numéro MDL MFCD00011351
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaphosphoric acid
Métaux lourds (sous forme de Pb) 50 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HPO3)n
Quantité 500 g
Fieser 01,665; 16,177
Forme physique Aspect vitreux
Merck Index 15, 7457
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : formation lente de l’acide ortho, soluble dans l’alcool
Poids de la formule 79.98
Pourcentage de pureté 40 to 46% (HPO3)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaphosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.