Learn More
Acide métaphosphorique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15179313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15179313 500 g Bouteille en verre 500g
15169313 100 g Bouteille en verre 100g
15159313 2,5kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15179313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    173.65€ / 500g
    Économisez 25.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Formule moléculaire HO3P
Poids moléculaire (g/mol) 79.979
Clé InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
CID PubChem 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaphosphoric acid
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 500 g
Formule linéaire (HPO3)n
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : formation lente de l’acide ortho, soluble dans l’alcool
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaphosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.