Learn More
Énanthate de méténolone, Lipomed
Code produit 30457988
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457988 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMTN181810
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
énanthate de méténolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Primobolan
CAS 303-42-4
Noms d’analytes ou de composants Primobolan
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C27 H42 O3
Synonyme Metenolone enanthate, Methenolone 17-enanthate, Methenolone enanthate, NSC 64967, Primobolan Depot, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nom IUPAC [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-triméthyl-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] heptanoate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 414.62
Quantité 10 mg
Poids de la formule 414.3134 g/mol