Learn More
Chlorhydrate de metformine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Description
Chlorhydrate de metformine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metformin Hydrochloride |
| CAS | 1115-70-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Metformin Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H11 N5 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6 CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8 CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N |
| Nom IUPAC | 3-carbamimidoyl-1,1-diméthylguanidine ; chlorhydrate |
| Afficher plus |