Learn More
Métacroléine, 96 %, stab. avec hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058726
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
5mL
Code produit. 11334798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043124.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Methacrolein is used in the manufacturing of polymers, synthetic resins and plastics. It acts as a raw material of methylmalonic acid, thermoplastic fuel and in the preparation of 2,3-dibromo-2-methyl-propionaldehyde. It is also used to study the effect limonene oxidation products and the terpene oxidation product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-85-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00006974
Clé InChI STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
CID PubChem 6562
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrolein
Note relative au nom Stabilized with hydroquinone
Point de fusion -81°C
Couleur Jaune
Densité 0.847 g/mL
Point d’ébullition 69°C to 70°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire H2C=C(CH3)CHO
Indice de réfraction 1.415
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2396
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and ether.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide