Learn More
ester méthylique de l'acide méthacrylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312154 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312154 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA14971770100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Noms d’analytes ou de composants Methacrylic acid-methyl ester
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C5 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
SMILES COC(=O)C(=C)C
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 100,0524 g/mol