Learn More
Acide méthanesulfonique (CH3SO3H), VHG™
Description
Acide méthanesulfonique (CH3SO3H)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanesulfonic Acid |
| CAS | 75-75-2 |
| Méthodes | Chromatographie ionique |
| Noms d’analytes ou de composants | Methanesulfonic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C H4 O3 S |
| Synonyme | Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide méthanesulfonique |
| Afficher plus |