Learn More
Acide méthanesulfonique, sel de sodium, chromatographie de paires d’ions, Fisher Chemical
Code produit 10458410 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458410 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10458410 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/3876/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Specifications
CAS 2386-57-4
Couleur Crème à blanc
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Formule moléculaire CH3NaO3S
Numéro MDL 64389
Synonyme sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
Clé InChI KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 118.082
CID PubChem 638112
Poids de la formule 118.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.